Learn More
Diclorometilvinilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436336 100 g 100 g
11394509 10 g 10 g
11446336 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23119.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 124-70-9 | C3H6Cl2Si | 141.066 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-70-9
Fórmula molecular C3H6Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 141.066
Número MDL MFCD00000492
Clave InChI YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichloro methyl vinyl silane, methylvinyldichlorosilane, silane, dichloroethenylmethyl, vinylmethyldichlorosilane, methyldichlorovinylsilane, silane, dichloromethylvinyl, unii-b27y6f24py, ccris 2457, dichloromethylvinyl-silan, dichloromethylvinyl silane
PubChem CID 31299
Nombre IUPAC dicloro-etenil-metilsilano
SMILES C[Si](C=C)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 92°C to 93°C
Nombre del producto químico o material Dichloromethylvinylsilane
Punto de fusión -78°C
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Olor Acrid
Número UN UN2985
Beilstein 1740822
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.07
Porcentaje de pureza 97%