Learn More
Diclorometilsilano, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357687 500 g 500 g
11347687 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014079.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-54-7
A monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers. An intermediate (starting material) in the production of other organic and inorganic chemicals. In the electronics industry for the production of ultra-pure polysilicon and in the manufacture of semiconductors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-54-7
Número MDL MFCD00000494
Sinónimo Methyldichlorosilane
Especificaciones
Punto de ebullición 41°C to 42°C
Nombre del producto químico o material Dichloromethylsilane
Punto de fusión -93°C
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación -32°C (-26°F)
Índice de refracción 1.398
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 1.105 g/mL
Fórmula lineal CH3SiHCl2
Número UN UN1242
Beilstein 1071194
Información de solubilidad Soluble in heptane,benzene,ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.03
Porcentaje de pureza ≥97%