Learn More
Diclorometilsilano, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347687 100 g 100 g
11357687 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014079.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-54-7
A monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers. An intermediate (starting material) in the production of other organic and inorganic chemicals. In the electronics industry for the production of ultra-pure polysilicon and in the manufacture of semiconductors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-54-7
Número MDL MFCD00000494
Sinónimo Methyldichlorosilane
Especificaciones
Punto de ebullición 41°C to 42°C
Nombre del producto químico o material Dichloromethylsilane
Punto de fusión -93°C
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CH3SiHCl2
Número UN UN1242
Beilstein 1071194
Temperatura de inflamación -32°C (-26°F)
Información de solubilidad Soluble in heptane,benzene,ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.03
Porcentaje de pureza ≥97%
Índice de refracción 1.398
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 1.105 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyldichlorosilane