Learn More
Dichloromethylsilane, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10153190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500mL
Código de producto.
10153190 500mL
1 options
Código de producto. 10153190 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147395000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethylsilane
Nombre de nota 97%
CAS 75-54-7
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1000g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular CH4Cl2Si
Fórmula lineal CH3SiHCl2
Índice de refracción 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00000494
Cantidad 500 mL
Beilstein 04, I, 581
Sinónimo Methyldichlorosilane
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.04
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid