Learn More
Diclorometilfenilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304519 25 g 25 g
11456896 100 g 100 g
11466896 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11304519 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23999.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 149-74-6 | C7H8Cl2Si | 191.13 g/mol
Dichloromethylphenylsilane is used as a monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers or silicone resins. Silicone polymers may be oils, greases and rubbers. It is also used as an intermediate (starting material) in the production of other organosilicon substances. It is a bifunctional reagent for the preparation of methylphenylsilyl derivatives of diols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorometilfenilsilano se utiliza como monómero («compuesto básico») en la producción de polímeros de silicona o resinas de silicona. Los polímeros de silicona pueden ser aceites, grasas y cauchos. También se utiliza como intermediario (material de partida) en la producción de otras sustancias organosilícicas. Es un reactivo bifuncional para la preparación de los derivados de metilfenilsililo de los dioles.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar bajo gas inerte seco. Es sensible a la humedad. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 149-74-6
Fórmula molecular C7H8Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 191.13
Número MDL MFCD00000490
Clave InChI GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl
PubChem CID 9006
Nombre IUPAC dicloro-metil-fenilsilano
SMILES C[Si](Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Specifications
Punto de ebullición 205°C to 206°C
Nombre del producto químico o material Dichloromethylphenylsilane
Cantidad 25 g
Fórmula lineal C6H5Si(CH3)Cl2
Número UN UN2437
Beilstein 970975
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.13
Porcentaje de pureza 98%
Olor Acrid
Índice de refracción 1.519
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.173