Learn More
Cloruro de diclorometileno-dimetiliminio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloromethylene-dimethyliminium Chloride |
| CAS | 33842-02-3 |
| Fórmula molecular | C3 H6 Cl2 N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (Dichloromethylene)dimethylammonium chloride, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier reagent |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6Cl2N/c1-6(2)3(4)5/h1-2H3/q+1 |
| SMILES | C[N+](=C(Cl)Cl)C |
| Nombre IUPAC | diclorometilideno(dimetil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 126.992 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.988 |