Learn More
Cloruro de diclorometileno-dimetiliminio, TRC
Código de producto. 30371736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371736 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30371736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4379205G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethylene-dimethyliminium Chloride
CAS 33842-02-3
Fórmula molecular C3 H6 Cl2 N
Cantidad 5 g
Sinónimo (Dichloromethylene)dimethylammonium chloride, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier reagent
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6Cl2N/c1-6(2)3(4)5/h1-2H3/q+1
SMILES C[N+](=C(Cl)Cl)C
Nombre IUPAC diclorometilideno(dimetil)azanio
Peso molecular (g/mol) 126.992
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.988