Learn More
Cloruro de (diclorometilen)dimetilamonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405043 25 g 25 g
11415043 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405043 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12300.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 33842-02-3 | C3H6Cl3N | 162.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33842-02-3
Fórmula molecular C3H6Cl3N
Peso molecular (g/mol) 162.44
Número MDL MFCD00011870
Clave InChI NRNFKRFWZQQDMD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dichloromethylene dimethylammonium chloride, phosgeniminium chloride, n-dichloromethylene-n-methylmethanaminium chloride, methanaminium, n-dichloromethylene-n-methyl-, chloride, dichloromethylene-dimethyliminium chloride, dichloromethylenedimethylammonium chloride, dichloromethylidene dimethylazanium chloride, phosgeneiminium chloride, phosgene-iminium chloride
PubChem CID 2723945
Nombre IUPAC diclorometilideno(dimetil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].CN(C)[C+](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Dichloromethylene)dimethylammonium chloride
Punto de fusión ∼185°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 4157987
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.45
Porcentaje de pureza 95%