Learn More
Diclorometil-n-octilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389235 50 g 50 g
11379235 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389235 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16565.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14799-93-0 | C9H20Cl2Si | 227.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14799-93-0
Fórmula molecular C9H20Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 227.24
Número MDL MFCD00042606
Clave InChI QHBMMABVNRSRHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethyloctyl, dichloro methyl-n-octylsilane, methyloctyldichlorosilane, dichloro methyl octyl silane, dichloro methyl octylsilane, octylmethyldichlorosilane, acmc-209czn, methyloctyl dichlorosilane, dichloro methyl octylsilane #
PubChem CID 84649
Nombre IUPAC dicloro-metil-octilsilano
SMILES CCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 224°C to 226°C
Nombre del producto químico o material Dichloromethyl-n-octylsilane
Cantidad 50 g
Número UN UN2987
Beilstein 1740697
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.25
Porcentaje de pureza 98%