Learn More
Éter diclorometil N-butílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloromethyl N-Butyl Ether |
| CAS | 5312-73-2 |
| Fórmula molecular | C5H10OCl2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10Cl2O/c1-2-3-4-8-5(6)7/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOC(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1-(diclorometoxi)butano |
| Peso molecular (g/mol) | 157.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0109 |