Learn More
Éter metílico de diclorometilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloromethyl Methyl Ether |
| CAS | 4885-02-3 |
| Fórmula molecular | C2H4Cl2O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,1-Dichlorodimethyl Ether, 1,1-Dichloromethyl Methyl Ether, Chloromyl, Dichloromethoxymethane, Dichloromethyl Methyl Ether, Methoxydichloromethane, Methyl alpha,alpha-dichloromethyl Ether, NSC 91480, alpha,alpha-Dichloromethyl Methyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3 |
| SMILES | COC(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | dicloro(metoxi)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 114.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.9639 |