Learn More
Éter metílico de diclorometilo, TRC
Código de producto. 30380643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380643 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30380643 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43544025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethyl Methyl Ether
CAS 4885-02-3
Fórmula molecular C2H4Cl2O
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,1-Dichlorodimethyl Ether, 1,1-Dichloromethyl Methyl Ether, Chloromyl, Dichloromethoxymethane, Dichloromethyl Methyl Ether, Methoxydichloromethane, Methyl alpha,alpha-dichloromethyl Ether, NSC 91480, alpha,alpha-Dichloromethyl Methyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
SMILES COC(Cl)Cl
Nombre IUPAC dicloro(metoxi)metano
Peso molecular (g/mol) 114.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.9639