Learn More
Cloruro de diclorometanosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloromethanesulfonyl Chloride |
| CAS | 41197-29-9 |
| Fórmula molecular | CHCl3O2S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1-Dichloromethanesulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CHCl3O2S/c2-1(3)7(4,5)6/h1H |
| SMILES | ClC(Cl)S(Cl)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | cloruro de diclorometanosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 183.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.8763 |