Learn More
Diclorometano estabilizado, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15203498 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
:
2,5 l
Código de producto.
15203498 2,5 l
1 options
Código de producto. 15203498 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 5275.2500
Para el análisis de residuos de pesticidas
Especificaciones
CAS 75-09-2
Acidez max. 0.0005 meq/g
Cantidad 2.5 L
Residuos después de la evaporación max. 5 ppm
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.8%
Fórmula molecular CH2Cl2
Número MDL MFCD00000881
Número UN 1593
Agua max. 0.05%
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nombre IUPAC diclorometano
Peso molecular (g/mol) 84.93
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.