Learn More
Diclorometano, grado de espectrofotometría, 99,7+%, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Dichloromethane is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloromethane |
| Punto de fusión | -95°C |
| Nombre de nota | Stabilized with amylene |
| Densidad | 1.325 g/mL |
| Cantidad | 4 x 1 L |
| Olor | Sweet |
| Forma física | Líquido |
| Índice de refracción | 1.4244 |
| Número UN | UN1593 |
| Beilstein | 1730800 |
| Mostrar más |