Learn More
Diclorometano 99,8+ %, para análisis de residuos, Distol™, estabilizado con amileno, Fisher Chemical
Código de producto. 10132140 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10132140 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 10132140 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/1853/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.39€
    71.60€ / 1 litros
    Ahorro 28.79€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Punto de fusión -97 °C
CAS 75-09-2
Color Incolora
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Fórmula molecular CH2Cl2
Presión de vapor 350mbar a 20 °C
Número MDL MFCD00000881
Viscosidad 0,43 mPaS a 20 °C
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Punto de ebullición de 39 °C
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nombre IUPAC diclorometano
Peso molecular (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Formula Weight (peso de la fórmula) 84,93g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.