missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diclorometano (cloruro de metileno), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloromethane (Methylenechloride) |
| CAS | 75-09-2 |
| Fórmula molecular | C H2 Cl2 |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | Dichloromethane, A 3000, Aerothene MM, DCM, F 30, F 30 (chlorocarbon), Freon 30, HCC 30, Khladon 30, Metaclen, Methaclean U, Methane dichloride, Methylene chloride, Methylene dichloride, NSC 406122, Narkotil, R 30, R 30 (refrigerant), Solaesthin, Soleana VDA, Solmethine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2 |
| SMILES | ClCCl |
| Nombre IUPAC | diclorometano |
| Peso molecular (g/mol) | 84.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 83.9534 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?