Learn More
Diclorometano, para HPLC, sin estabilizar, Fisher Chemical™
Código de producto. 10110342 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10110342 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10343602 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10601573 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10110342 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/1857/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Punto de fusión -97°C
Color Incolora
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Punto de ebullición 39°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane, unstabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.