Learn More
Diclorometano, para HPLC, estabilizado con amileno, Fisher Chemical™
Código de producto. 10468210 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
5 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10468210 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10626642 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10010120 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10030120 5 L Lata de aluminio 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10468210 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/1856/15
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CH2Cl2, número de CAS-75-09-2, 2,5 l, 39 °C, incoloro, 84,93 g/mol, -97 °C, 881, frasco de vidrio ámbar, líquido, 2,93, 350 mbar a 20 °C, 0,43 mPaS a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Punto de fusión -97 °C
Color Incolora
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 350mbar a 20 °C
Viscosidad 0,43 mPaS a 20 °C
Punto de ebullición de 39 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 84,93g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.