Learn More
Diclorometano d2, para RMN, envasado en ampollas de 1,00 ml, + 99,6 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10398440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1,00 ml
Tamaño de la unidad:
10 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10398440 10 x 1,00 ml 10 ML
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10398440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217350100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    186.00€ / 10 ml
    Ahorro 17.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1665-00-5
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 86.939
Número MDL MFCD00000882
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Sinónimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
Nombre IUPAC dicloro(dideuterio)metano
SMILES C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane-d2
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.6+ atom % D
Densidad 1.3600g/mL
Deuterio (D) 99,60% mín
Envase Ampolla
Índice de refracción 1.4218
Agua 0,04% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 x 1,00 ml
Punto de fusión -97.0°C
Punto de ebullición 40.0°C
Fórmula lineal CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.95
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane-d2
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.