Learn More
Diclorometano-d2, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16388196 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7,5 mL
Tamaño de la unidad:
7.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16388196 7,5 mL 7.50 ml
1 options
Código de producto. 16388196 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464030075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    142.00€ / 7.5 ml
    Ahorro 13.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane-d2
Densidad 1.3600 g/mL
Índice de refracción 1,4218
Gravedad específica 1,36
Cantidad 7,5 mL
CAS 1665-00-5
Punto de fusión de -97,0 °C
Punto de ebullición de 40,0 °C
Fórmula molecular CH2Cl2
Fórmula lineal CD2Cl2
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in alchol, ether and dmf
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
Nombre IUPAC dicloro(²H₂)metano
Peso molecular (g/mol) 86.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.95
Grado RMN