Learn More
Dichloromethane-d2, for NMR, packaged in 0.50 ml ampoules, 100.0 atom % D, ACROS Organics™
Código de producto. 10378490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 0.50 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
10378490 10 x 0.50 mL 5 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10378490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217430050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane-d2
Nombre de nota 100.0 atom % D
Densidad 1.3600g/mL
Cantidad 10 x 0.50 mL
CAS 1665-00-5
Fórmula molecular CH2Cl2
Fórmula lineal CD2Cl2
Número MDL MFCD00000882
Beilstein 01, IV, 39
Sinónimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMILES C(Cl)Cl
Nombre IUPAC dicloro(dideuterio)metano
Peso molecular (g/mol) 86.939
PubChem CID 160586
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.95
Grado NMR