Learn More
Diclorometano-d2, para RMN, 99,8 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16307731 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16307731 10 mL 10 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16307731 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 214550100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    223.00€ / 10 ml
    Ahorro 21.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane-d2
Densidad 1.3600 g/mL
Índice de refracción 1,4218
Gravedad específica 1,36
Cantidad 10 mL
CAS 1665-00-5
Punto de fusión de -97,0 °C
Punto de ebullición de 40,0 °C
Fórmula molecular CH2Cl2
Fórmula lineal CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in alchol, ether and dmf
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
Nombre IUPAC dicloro(²H₂)metano
Peso molecular (g/mol) 86.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.95
Grado RMN
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane-d2, for NMR, 99.8 atom % D
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane