Learn More
Diclorometano d2, para RMN, 99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10710981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10710981 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10638411 10g Frasco de vidrio 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10710981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 321270050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    120.00€ / 5 g
    Ahorro 11.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1665-00-5
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 86.939
Número MDL MFCD00000882
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Sinónimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
Nombre IUPAC dicloro(dideuterio)metano
SMILES C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane-d2
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.8 atom% D
Densidad 1.3600g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4218
Agua 0,02% máx. (culombimétrico)
Cantidad 5 g
Punto de fusión -97.0°C
Punto de ebullición 40.0°C
Fórmula lineal CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.95
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane-d2
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane-d2