Learn More
Diclorometano d2, para RMN, 99,5 % del átomo D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11944371 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11944371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433991000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00€
    769.00€ / 100 ml
    Ahorro 71.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane-d2
Nombre de nota For NMR
CAS 1665-00-5
Punto de fusión -97.0°C
Color Incolora
Densidad 1.3600g/mL
Punto de ebullición 40.0°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular CCl2D2
Fórmula lineal CD2Cl2
Índice de refracción 1.4218
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.36
Sinónimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alchol,ether and dmf
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMILES C(Cl)Cl
Nombre IUPAC dicloro(dideuterio)metano
Peso molecular (g/mol) 86.95
PubChem CID 160586
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.95
Grado NMR
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane-d2
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloro(2H2)methane