Learn More
Diclorometano-d2, 100 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ud.
2 Ea.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354418 10 ud. paquete de 10
11364418 2 Ea. paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11354418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042334.KV
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1665-00-5 | Molecular Formula: CH2Cl2 | Molecular Weight: 86.939 g/mol
Labeled methylene chloride is used in organic chemical reactions as a general solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1665-00-5
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 86.939
Número MDL MFCD00000882
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Sinónimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
Nombre IUPAC dicloro(dideuterio)metano
SMILES C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane-d2
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.35 g/mL
Olor Dulce
Envase Ampollas pregraduadas
Sensibilidad Sensible a la humedad
Cantidad 10 ud.
Número UN UN1593
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.95
Porcentaje de pureza 100%