Learn More
Diclorometano D2 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylene chloride D2 |
| CAS | 1665-00-5 |
| Disolvente o matriz | Metanol |
| Fórmula molecular | C 2H2 Cl2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Dichloromethane-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | dicloro(dideuterio)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 86.94 |
| Mostrar más |