Learn More
Diclorometano-d2, 99,9 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367958 5 g 5 g
11357958 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11367958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036500.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
In Anion-templated assembly of [2] rotaxanes, the addition of tetrabutylammonium (TBA) halide, dihydrogen phosphate and hydrogen sulfate salts to dichloromethane-d 2 solutions of both derivatives resulted in significant downfield shift perturbations of the respective compounds' aryl b and amide c protons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1665-00-5
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 86.939
Número MDL MFCD00000882
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Sinónimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
Nombre IUPAC dicloro(dideuterio)metano
SMILES C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane-d2
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.35 g/mL
Olor Dulce
Sensibilidad Sensible a la humedad
Cantidad 5 g
Número UN UN1593
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in acetone,chloroform,tetrachloromethane,dimethylfomrarnide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.95
Porcentaje de pureza 99.9%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane-d2
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloro(2H2)methane