Learn More
Diclorometano-d2, 99,9 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357958 1 g 1 g
11367958 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11357958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036500.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
In Anion-templated assembly of [2] rotaxanes, the addition of tetrabutylammonium (TBA) halide, dihydrogen phosphate and hydrogen sulfate salts to dichloromethane-d 2 solutions of both derivatives resulted in significant downfield shift perturbations of the respective compounds' aryl b and amide c protons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1665-00-5
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 86.939
Número MDL MFCD00000882
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Sinónimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
Nombre IUPAC dicloro(dideuterio)metano
SMILES C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane-d2
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.35 g/mL
Olor Dulce
Sensibilidad Sensible a la humedad
Cantidad 1 g
Número UN UN1593
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in acetone,chloroform,tetrachloromethane,dimethylfomrarnide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.95
Porcentaje de pureza 99.9%