Learn More
Diclorometano-d2, 99,9 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 Ea.
2 Ea.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384418 2 Ea. paquete de 2
11374418 10 Ea. paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11384418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042335.SA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Actúa como disolvente en la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN).
Dichloromethane-d{2} acts as a solvent in Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1665-00-5
Número MDL MFCD00000882
Sinónimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane-d2
Densidad 1.35
Envase Ampollas graduadas, 0,75 ml/ampolla
Cantidad 2 Ea.
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether and dimethyl formamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.95
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido, en ampollas graduadas, 0,75 ml/ampolla