Learn More
Dichloromethane-d{2}, 99.5% (Isotopic)
Código de producto. 15413177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413177 25 g 25 g
15403177 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15413177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18036.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.94 g/mol
NMR solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
NMR solvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1665-00-5
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 86.94
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Nombre IUPAC dicloro(²H₂)metano
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
Especificaciones
Cantidad 25 g
Punto de ebullición 39°C to 41°C
Porcentaje de pureza 99.5%