Learn More
Diclorometano CHROMASOLV™ , para HPLC, ≥ 99,8%, contiene amileno como estabilizador, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15694540
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15694540 4 x 2.5 L paquete de 4
15664540 100 mL 100 ml
15674540 1 L 1 litro
15684540 2.5 L 2.50 litro
15614550 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15694540 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 348564X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Producto filtrado a través de un filtro de μ0,2 m
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97°C
Nombre de nota for HPLC, contains amylene as stabilizer
Densidad 1.325g/mL at 25°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Índice de refracción n20/D 1.424
Fórmula lineal CH2Cl2
Presión de vapor 6.83 psi (20°C)
Beilstein 1730800
Punto de ebullición 39.8°C to 40°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado CROMASOLV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.