Learn More
Diclorometano, CHROMASOLV™, para análisis de dioxinas, furanos y PCB, Honeywell™
Descripción
- Disolventes de cromatografía de alta pureza
- Aptitud probada para su uso específico desde aplicaciones de HPLC hasta UHPLC-MS.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloromethane |
| CAS | 75-09-2 |
| Densidad | 1.325g/mL at 25°C |
| Cantidad | 2.5 L |
| Límite de explosión | 0.22 |
| Punto de ignición | 1223°F |
| Fórmula molecular | CH2Cl2 |
| Presión de vapor | 24.45 psi (55°C), 6.83 psi (20°C) |
| Número MDL | MFCD00000881 |
| Número UN | UN1593 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dichloromethane
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.