Learn More
Solstice Diclorometano CHROMASOLV™
Código de producto. 15704358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
18 L
Tamaño de la unidad:
18 litros
15704358 18 L 18 litros
1 options
Código de producto. 15704358 Proveedor Solstice N.º de proveedor 3485618L
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Diclorometano CHROMASOLV™ para HPLC, ≥ 99,8%, contiene amileno como estabilizador.
  • Perfil UV bajo por HPLC.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
pH No aplicable
Punto de fusión -97 °C
CAS 75-09-2
% mín. CAS ≥99.00%
Color Incolora
Densidad 1,32 a 1,33 g/cm3 (20 °C)
Cantidad 18 L
Temperatura de inflamación No aplicable
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos CHROMASOLV
Fórmula molecular CH2Cl2
Fórmula lineal CH2Cl2
Presión de vapor 453 hPa (20 °C)
Número MDL MFCD00000881
Viscosidad 0,44 mPa.s (20 °C)
Número UN UN1593
Beilstein 1730800
Concentración ≥99.80%
Sinónimo Methylene chloride
Punto de ebullición 39 °C a 41 °C (1,013 hPa)
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nombre IUPAC diclorometano
Peso molecular (g/mol) 84.93
Porcentaje de pureza ≥99.80%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.