Learn More
Diclorometano, certificado AR de análisis, estabilizado con amileno, Fisher Chemical™
Código de producto. 10616642 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Bote de plástico
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
10 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10616642 25 L Recipiente de metal 25 LT
10160292 1 l Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10203810 1 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 litro
10784941 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10386272 5 L Bote de plástico 5 LT
10459973 10 L Recipiente de metal 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10616642 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/1852/25
Solicitar formato a granel o personalizado
CH2Cl2, número de CAS-75-09-2, aeroteno mm, metano, dicloro, dicloruro de metano, bicloruro de metileno, cloruro de metileno, dicloruro de metileno, solaestina, freon 30, narkotil, solmetina, 2,5 l, 39 °C, CHEBI:15767, incoloro, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, diclorometano, -97 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Punto de fusión -97°C
Color Incolora
Cantidad 25 L
Envase Recipiente de metal
Forma física Líquido
Presión de vapor 350mbar at 20°C
Viscosidad 0.43 mPaS at 20°C
Punto de ebullición 39°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93g/mol