Learn More
Dichloromethane, Biotech Grade, 99.9%, Honeywell Burdick & Jackson™
Código de producto. p-7120373
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15655670 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15665670 2 L Frasco de vidrio 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15655670 Proveedor Honeywell-Burdick and Jackson N.º de proveedor 4944531L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de biotecnología, 99,9 %, contiene 40-150 ppm de amieno como estabilizador
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) desarrolló los primeros disolventes de alta pureza hace más de 50 años
  • A medida que surgen nuevas aplicaciones y técnicas, Burdick & Jackson continúa desarrollando productos para satisfacer los requisitos más exigentes en laboratorios y producción farmacéutica
  • Nuestras soluciones de embalaje, que van desde la escala del laboratorio hasta la producción, proporcionan a nuestros clientes un valor añadido, mayor eficacia y seguridad mejorada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97°C
Color Incolora
Densidad 1.325g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.22
Punto de ignición 1223°F
Olor Sweet
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Presión de vapor 24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C)
Número UN UN1593
Beilstein 1730800
Punto de ebullición 39°C to 41°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93g/mol
Porcentaje de pureza 99.90%