Learn More
Diclorometano 99+ %, estabilizado con amileno, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10590873 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 l
5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10590873 2.5 l 2.50 LT
10046082 5 L 5 litros
10650735 25 L 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10590873 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 383780025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.80€
    80.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 11.15€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cloruro de metileno, dicloruro de metileno, metano, dicloro, bicloruro de metileno, dicloruro de metano, solaestina, solmetina, aeroteno mm, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclorometano
Punto de fusión - 97.0 °C
Densidad 1.3250 g/ml
Cantidad 2.5 l
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+ %
Gravedad específica 1.325
Fórmula lineal CH2Cl2
Viscosidad 0.43 mPa.s (20 °C)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Punto de ebullición De 39.0 °C a 40.0 °C
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 20 g/l (20 °C). Otras solubilidades: soluble en alcohol, éter y dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza 99+ %
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.