Learn More
Diclormetano, 99+%, estabilizado con aprox. 50 ppm de amileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416790 2500 mL 2500 ml
11367876 500 mL 500 ml
11377876 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416790 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13089.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Dichloromethane is employed in pharmaceutical applications. Its utilization is as a solvent in manufacturing of fine chemicals, drugs, drug intermediates and pharmaceuticals, and also in food engineering. It is the solvent of choice for caffeine extraction. It is employed as a solvent and paint remover, and as a blowing agent for polyurethane foams. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorometano se utiliza en aplicaciones farmacéuticas. Se utiliza como disolvente en la fabricación de productos químicos finos, fármacos, fármacos intermedios y productos farmacéuticos y también en la ingeniería alimentaria. Es el disolvente elegido para la extracción de cafeína. Se emplea como disolvente y eliminador de pinturas, así como agente espumante para espumas de poliuretano. Es útil para la fracción de aceite de pirólisis flash y para la extracción de benzo-15-corona-5.
Solubilidad
Miscible con acetato de etilo, alcohol, hexanos, metanol, éter dietílico, n-octanol, acetona benceno, tetracloruro de carbono, éter dietílico y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar fresco y bien ventilado. Incompatible con metales alcalinos, aluminio, agentes oxidantes fuertes, bases, aminas, magnesio, ácidos fuertes, bases fuertes y compuestos de vinilo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -95°C
Nombre de nota stabilized with ca. 50ppm amylene
Densidad 1.325
Cantidad 2500 mL
Olor Sweet
Índice de refracción 1.4244
Número UN UN1593
Beilstein 1730800
Índice Merck 14,6063
Punto de ebullición 39°C to 40°C
Información de solubilidad Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane