Learn More
Diclorometano, 99+ %, extra puro, estabilizado con etanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15616845 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 LT
5 litros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15616845 5 L Frasco de plástico 5 litros
10103510 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10011180 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10631935 10 L Bidón de metal 10 LT
10477510 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15616845 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124050050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2 , 64-17-5
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Densidad 1.3250g/mL
Cantidad 5 L
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Residuos después de la evaporación 0.05% max.
Fórmula lineal CH2Cl2
Beilstein 01, 60
Agua 0.1% max. (K.F.)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Índice Merck 15, 6135
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane, stabilized with ethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.