Learn More
Diclorometano, 99+%, extra puro, estabilizado con amileno, SLR, Fisher Chemical™
Product Code. 10590141 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Unit Size:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase missing translation for 'unitSize'
10590141 25 L Recipiente de metal 25 LT
10580141 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10127611 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10458210 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10774941 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10550641 5 L Frasco de HDPE 5 LT
10273850 5 L Frasco de plástico de HDPE 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10590141 Supplier Fisher Chemical Supplier No. D/1850/25
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Specifications
Punto de fusión -97 °C
Color Incolora
Cantidad 25 L
Envase Recipiente de metal
Forma física Líquido
Presión de vapor 350mbar a 20 °C
Viscosidad 0,43 mPaS a 20 °C
Punto de ebullición de 39 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 84,93g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.