Learn More
Diclorometano, 99,8 %, para espectroscopía, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeskrivelse
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Dichloromethane |
| Punto de fusión | -97.0°C |
| Nombre de nota | Stabilized |
| Absorbancia | (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.01 max. at 270nm, 0.01 max. at 280nm, 0.02 max. at 260nm, 0.05 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 1 max. at 233nm |
| Densidad | 1.3250g/mL |
| Cantidad | 2.5 L |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Forma física | Líquido |
| Residuos después de la evaporación | 0.0003% max. |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Dichloromethane
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.