Learn More
Diclorometano, 99,8 %, extraseco sobre tamiz molecular, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10295661 2.5 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 2.50 LT
10487532 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10354263 500 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 500 ML
10387841 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10295661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348460025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    172.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 6.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Diclorometano, 99,8 %, CH2Cl2, número CAS-75-09-2, 513-35-9, aeroteno mm, freón 30, dicloruro de metano, metano, dicloro, bicloruro de metileno, cloruro de metileno, dicloruro de metileno, narkotil, solaestina, solmetina, 1 l, 01, 60, de 39,0 grados C a 40,0 grados C, CHEBI:15767, incoloro, >120 grados C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Información de descomposición >120°C
Punto de fusión -97.0°C
Color Incolora
Densidad 1.3250g/mL
Punto de ebullición 39.0°C to 40.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH2Cl2
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Índice Merck 15, 6135
Gravedad específica 1.325
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Estabilizante 50ppm (approx.) amylene
Viscosidad 0.43 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Presión de vapor 475hPa at 20°C
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Extra seco sobre tamiz molecular
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.