Learn More
Diclorometano, más del 99,8 %, para análisis, estabilizado con amileno, Thermo Scientific™
Código de producto. 10771545 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10771545 5 L 5 LT
1 options
Código de producto. 10771545 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113460051
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclorometano
Punto de fusión -97°C
CAS 75-09-2
Color Incolora
Aspecto Clear liquid
Información de descomposición Decomposition temperature: >120°C
Densidad 1.325
Cantidad 5 L
Identificación Passes test
Punto de ignición 556°C (auto-ignition)
Envase Lata
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación =<0.001 %
Fórmula molecular CH2Cl2
Fórmula lineal CH2Cl2
Presión de vapor 350 Mbar (20°C)
Número MDL MFCD00000881
Viscosidad 0.43 mPa/s (20°C)
Número UN 1593
Agua =<0.02% (Coulometric)
Índice Merck 15, 6135
Sinónimo Methylene chloride
Punto de ebullición 39°C to 40°C (760 mmHg)
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nombre IUPAC diclorometano
Peso molecular (g/mol) 84.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza 99.8+%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.