Learn More
Diclorometano, 99,6 %, reactivo ACS, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10750862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10750862 500 mL Frasco de vidrio EcoSafPak™ 500 ML
10424121 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10207283 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10532904 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10750862 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406925000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.40€
    29.65€ / 500 ml
    Ahorro 3.75€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97.0°C
Nombre de nota Stabilized with Amylene
Información de descomposición >120°C
Densidad 1.3250g/mL
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio EcoSafPak™
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 0.002% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Gravedad específica 1.325
Ácido valorable 0.0003 meq/g max.
Fórmula lineal CH2Cl2
Presión de vapor Vapor Pressure: 475hPa at 20°C
Viscosidad 0.43 mPa.s (20°C)
Agua 0.02% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Índice Merck 15, 6135
Punto de ebullición 39.0°C to 40.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Reactivo ACS