Learn More
Diclorometano, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Código de producto. 16871240
Change view
Click to view available options
Envase:
Frasco de vidrio
Cantidad:
2.5 L
4 x 2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Cantidad unitSize
16871240 Frasco de vidrio 2.5 L 1 litro
16881240 Frasco de vidrio 4 x 2.5 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16871240 Proveedor Honeywell Burdick & Jackson N.º de proveedor BB2992.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Para biosíntesis y aplicaciones que requieran bajo contenido de agua. Contiene ciclohexeno, pureza del >99,9 %.
  • Especificaciones para concentraciones de agua extremadamente bajas
  • Especificaciones para concentraciones de amina bajas
  • Bajos niveles de partículas
  • Disolvente de alta pureza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Methylene Chloride
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Punto de fusión -97°C
Color Incolora
Densidad 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 22% (V)
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Línea de productos Biosyn
Presión de vapor 453 hPa (20°C)
Viscosidad 0.44 mPa.s (20°C)
Número UN UN1593
Punto de ebullición 39°C to 41°C (1013 hPa)
Porcentaje de pureza ≥99%