Learn More
Solstice Diclorometano
Código de producto. 15965610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7 L
18 L
45 L
Tamaño de la unidad:
18 litros
45 litros
7 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15965610 7 L 7 litros
15945610 18 L 18 litros
15955610 45 L 45 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15965610 Proveedor Solstice N.º de proveedor 322227L
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Diclorometano, Puriss. p.a., reactivo ACS, react. ISO, ≥ 99,9% (GC).
  • Disolventes de uso general ACS.
  • Solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica.
  • Adecuado para aplicaciones menos exigentes como la HPLC isocrática de rutina.
  • Variaciones y problemas de disminución atribuibles a la contaminación por disolventes.
  • Todos los disolventes se prueban para cumplir con las especificaciones de uso general de ACS.
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Methylene Chloride, DCM
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
pH Not applicable
Punto de fusión -97°C
% mín. CAS ≥99.00%
Color Incolora
Densidad 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Cantidad 7 L
Temperatura de inflamación Not applicable
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos Puriss. p.a.
Fórmula lineal CH2Cl2
Presión de vapor 453 hPa (20°C)
Viscosidad 0.44 mPa.s (20°C)
Número UN UN1593
Beilstein 1730800
Punto de ebullición 39°C to 41°C (1.013 hPa)
Porcentaje de pureza ≥99.90%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.