Learn More
Sal sódica del ácido dicloroisocianúrico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloroisocyanuric Acid Sodium Salt |
| CAS | 2893-78-9 |
| Fórmula molecular | C3Cl2N3NaO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Dichloroisocyanuric Acid Sodium, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt (9CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt (8CI), 3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-s-triazinedione sodium salt, ACL 56, ACL 60, Actisan, Actisept, Aviclor, Basolan DC, CDB 63, CDB Clearon, Clearon, Clearon CDB, Clearon CDB 56, Crente, DICD-G, Dichloro-s-triazinetrione sodium salt, Dichloroisocyanuric acid sodium salt, Dichlosia, Dikonit, Fi Clor 60S, Fi Clor Clearon, Fichlor, Haz-Tab, Haz-Tabs, Hi-Lite 60C, Hi-Lite 60G, Hi-Lite G 60GW, Hidrosan, Histar G, Izosan G, Javel Solid, Jundujing, Khlorapin, Medicarine, Neochlor 55, Neochlor 55G, Neochlor 60G, Neochlor 60M, Neochlor 60MG, Neochlor 60P, Oniachlor 60, Oxidan DCN/WSG, Presept, Prisept, SDIC 60P, SDIC-MG, Simpla, Sodium dichlorisocyanurate, Sodium dichlorocyanurate, Sodium dichloroisocyanurate, Sodium dicycloroisocyanurate, Sumaveg, Surchlor GR 60, Vac Attack, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt (9CI)s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt (8CI)3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-s-triazinedione sodium saltACL 56, ACL 60, Actisan, Actisept, Aviclor, Basolan DC, CDB 63, CDB Clearon, Clearon, Clearon CDB, Clearon CDB 56, Crente, DICD-G, Dichloro-s-triazinetrione Sodium Salt, Dichloroisocyanuric acid Sodium SaltDichlosia, Dikonit, Fi Clor 60S, Fi Clor Clearon, Fichlor, Haz-Tab, Haz-Tabs, Hi-Lite 60C, Hi-Lite 60G, Hi-Lite G 60GW, Hidrosan, Izosan G, Javel Solid, Jundujing, Khlorapin, Medicarine, Neochlor 55, Neochlor 55G, Neochlor 60G, Neochlor 60M, Neochlor 60MG, Neochlor 60P, Oniachlor 60, Oxidan DCN/WSG, Presept, PriseptSDIC 60P, SDIC-MG, Simpla, Sodium Dichlorisocyanurate, Sodium Dichlorocyanurate, Sodium Dichloroisocyanurate, Sumaveg, Surchlor GR 60, Vac Attack |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3HCl2N3O3.Na/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;/h(H,6,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].ClN1C(=O)[N-]C(=O)N(Cl)C1=O |
| Nombre IUPAC | sodio;1,3-dicloro-1,3-diaza-5-azanidaciclohexano-2,4,6-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 219.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.9214 |