Learn More
Ácido dicloroisocianúrico, sal sódica, monohidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11946581 50 g Frasco de vidrio 50 g
11300290 250 g Frasco de vidrio 250 g
11936581 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11946581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436450500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52671-45-1 | C3Cl2N3NaO3·H2O | 237.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52671-45-1
Fórmula molecular C3Cl2N3NaO3·H2O
Peso molecular (g/mol) 237.96
Clave InChI FIHQYHSNTSJNGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Sodium dichloroisocyanurate dihydrate
PubChem CID 129893375
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona;sodio;dihidrato
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.O.O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate
Punto de fusión 240.0°C to 250.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales o gránulos
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to 104% (on dry substance) (Iodometry)
Información de solubilidad Solubility in water: ca 250g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.96
Porcentaje de pureza 97%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 15% max.
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.