Learn More
Sal sódica de ácido dicloroisocianúrico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15274674 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15274674 2.5 kg 2.50 Kg
10712251 25 g 25 g
10451631 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15274674 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204110025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00€
    261.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 48.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Sal sódica de ácido dicloroisocianúrico, >-97,5 % (en sustancia seca), C3HCl2N3NaO3, número CAS-2893-78-9, ácido diclorocianúrico sódico, 1,3,5-triacina-2,4,6 1h,3h,5h-triona, 1,3-dicloro-, sal sódica, 500 g, 98 %, blanco, 220-767-7, 219.95, peligro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2893-78-9
Fórmula molecular C3HCl2N3NaO3
Peso molecular (g/mol) 220.949
Número MDL MFCD00006036
Clave InChI UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona;sodio
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Nombre de nota 98%
Color Blanco
pH 6 to 7 (1% aq. soln. at 25°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.95
Porcentaje de pureza ≥97.5% (on dry substance)
Forma física Cristales o gránulos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloroisocyanuric acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloroisocyanuricacid, sodium salt