Learn More
Sal sódica de ácido dicloroisocianúrico, 97 % (peso seco), < 3% de agua, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11415517
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11415517 500 g 500 g
11314519 25 g 25 g
11405517 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11415517 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23504.36
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2893-78-9 | C3HCl2N3NaO3 | 220.949 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El dicloroisocianurato sódico puede utilizarse como reactivo para la N-monoclorinación y deshidroclorinación de aminoésteres, síntesis de aditivos antimicrobianos de poliuretano para controlar la biopelícula. Se utiliza como desinfectante de emergencia en el agua potable y es un agente de limpieza ampliamente utilizado. También actúa como reactivo para la cloración en la detección de amonio mediante la formación de bandas coloreadas en un tubo detector.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2893-78-9
Fórmula molecular C3HCl2N3NaO3
Peso molecular (g/mol) 220.949
Número MDL MFCD00006036
Clave InChI UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona;sodio
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Specifications
Nombre del producto químico o material Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Olor Chlorine-like
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), <3 % de agua
Cantidad 500 g
Número UN UN2465
Beilstein 4056155
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.95
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.